About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
176.25
FEMA Number:
2740
EC Number:
유럽평의회 번호:
159
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.025
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
불순물
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; spicy; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves