W353701
2,6-Dimethyl-4-heptanone
≥99%
동의어(들):
Cognac heptanone, Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FDA 21 CFR 117
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
745 °F
expl. lim.
0.8-6.2 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
SMILES string
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup