W270733
6-Methyl-5-hepten-2-one
natural, ≥98%, FCC
동의어(들):
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
추천 제품
Grade
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FCC
분석
≥98%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
apple; musty; fruity
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
InChI key
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup