주요 문서
W248606
Sigma-Aldrich
Fenugreek absolute
natural, FG
동의어(들):
Trigonella foenum-graecum oleoresin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2486
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Trigonella foenum-graecum L.
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
herbaceous; sweet
관련 카테고리
제조 메모
Extraction method: solvent extraction
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)