주요 문서
W206016
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
동의어(들):
3-methyl butanoate, 3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
FEMA Number:
2060
EC Number:
유럽평의회 번호:
282
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.055
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
vapor density
5.45 (vs air)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; banana; melon; fruity; ethereal; sweet; tropical
SMILES string
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural occurrence: Melon, papaya, hop oil, grape brandy, bourbon whiskey, honey, jack fruit.
애플리케이션
  • Olfactory behavioral responses of two Drosophila species and their pupal parasitoid to volatiles from bananas.: Research indicates isoamyl butyrate′s role in the olfactory response of fruit flies and parasitoids, providing insights into pest management strategies (Bi et al., 2023).
생화학적/생리학적 작용
Odor at 2.0%
Taste at 5 ppm
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
138.2 °F
Flash Point (°C)
59 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)