주요 문서
SYNS560004
Synthware 180 degree high vacuum valve
size 0-4 mm
동의어(들):
Synthware S560004,
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S560004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE shaft has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat . For replacement Viton® O-ring Kit, see R7010,or R108110.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)