주요 문서
SYNS462044
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 6 mm, plug size 20/44
동의어(들):
Synthware S462044
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S462044
보어 크기
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
To be used with constant pressure retention kit (S69)
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)