주요 문서
SYNS391656
Synthware high vacuum double oblique glass stopcock
bore 4 mm, stem O.D. 10 mm, Plug Size: 16.2/56
동의어(들):
Synthware S391656
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
S391656
보어(bore)
4 mm
스템 O.D.
10 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware glass stopcock features solid glass plug. Barrel and plug are precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. With constant pressure retention spring and clip.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)