주요 문서
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
동의어(들):
Synthware R7010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware R7010
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)