주요 문서
SYNP140010M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
10 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 14
동의어(들):
Synthware P140010M, Solid phase peptide synthesis vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware P140010M
용량
10 mL
10 mL
피팅
GL 14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)