주요 문서
SYNM202404
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connection: right
동의어(들):
Synthware M202404, vacuum manifold, vacuum unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
특징
number of ports 4
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M202404
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)