일반 설명
Synthware™ solvent transfer manifold is used for purifying and transferring solvents under inert conditions. It is supplied with a high vacuum valve featuring a PTFE O-ring at the tip and a PTFE wiper to protect the Viton® O-ring on the shaft.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.