주요 문서
SYNF963024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
30 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 32 mm
동의어(들):
Synthware F963024, filter funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F963024
용량
30 mL
30 mL
플레이트 O.D.
32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthware Büchner funnel with an inner joint and a perforated glass plate, sealed with a perforated glass disc to support filter media. It features a standard taper inner joint (14/20) and a hose connector for the vacuum source.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)