주요 문서
SYNF761100
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
동의어(들):
Synthware F761100, storage tube with outer joint
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F761100
용량
100 mL
밸브 크기
0-4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)