주요 문서
SYNF588250
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 250 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 60 mm × 165 mm
동의어(들):
Synthware F588250, Schlenk tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F588250
용량
250 mL
튜브 O.D. × 길이
60 mm × 165 mm
밸브 크기
0-8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)