주요 문서
SYNF580820
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 30 mm
동의어(들):
Synthware F580820, Schlenk tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear glass
round bottom
무균
non-sterile
특징
neck thread Internal
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F580820
O.D. × L
19 mm × 30 mm
용량
20 mL
valve L
0-8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-8mm, 19X30mm
애플리케이션
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)