주요 문서
SYNF501025
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
동의어(들):
Synthware F501025, microscale flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
black Nylon cap
flat bottom
glass flask
조인트
joint neck14/20
joint: ST/NS14/10
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F501025
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE-faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-ring s, see R014; for septa, see R1420.
기타 정보
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)