주요 문서
SYNF459125A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and glass stopper
동의어(들):
Synthware F459125A, glass separatory funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F459125A
용량
125 mL
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)