주요 문서
SYNF363019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
동의어(들):
Synthware F363019M, glass filter funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F363019M
용량
30 mL
30 mL
프릿 O.D.
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)