조인트
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS chamber34/45
top joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
D222434
관련 카테고리
일반 설명
Synthware™ Abderhalden drying chamber is designed for drying samples for elemental analysis. The sample is placed in a vial, which is then placed into the drying chamber. It operates under vacuum with gentle heat created by refluxing low boiling point solvents in the outer jacket.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.