주요 문서
SYNC269100
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
동의어(들):
Synthware C269100, coil-type condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C269100
호스 크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)