주요 문서
SYNC214550
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
동의어(들):
Synthware C214550, glass Friedrichs condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C214550
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With a joint at 15º angle.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)