주요 문서
SYNA391420
Synthware transfer valve adapter
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A391420, transfer adapter with valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A391420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The 0-4 mm high vacuum valves have two Viton® O-rings on the shaft and an integral PTFE O-ring on the tip.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)