주요 문서
SYNA232414
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A232414, rotary evaporator bump trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A232414
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)