주요 문서
SYNA201924
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A201924, glass reducing adapter, connecting adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A201924
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (24/40) is larger than the top joint (19/22).
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)