설명
fits filter 25 mm
제조업체/상표
5808/3
SciLabware
공극 크기
grade 3 porosity (sintered glass disc)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
- Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
- Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
- Funnel 15ml capacity
- Support base with sintered glass disc
- Metal retaining clip
특징 및 장점
- With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25 mm diameter membranes
- Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
- Comprises three components which should be ordered separately: - Graduated 15 ml capacity funnel - Support base with sintered glass disc - Metal retaining clip
- Fully autoclavable
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.