주요 문서
SLW4980-125
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
125 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4980-125
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neckNARROW-NECK
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
heavy duty
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
SciLabware 4980-125
높이
114 mm
본체 O.D.
67 mm
용량
125 mL
125 mL
경부 I.D.
23 mm
마개 크기
23
피팅
narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)