material
PTFE liner
polyester cap
red
제조업체/상표
4526/25D
SciLabware
피팅
thread suits 25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
- Red thermoplastic polyester cap with natural coloured PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- PTFE sealing disc resists chemical attack
특징 및 장점
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
- Red thermoplastic Polybutylene terephthalate (PBT) cap with natural coloured PTFE faced cap liner
- Withstands hot air sterilisation up to 180 °C
- PTFE faced cap liner resists chemical attack
- The cap may discolour when used at the maximum temperature of 180°C, however this does not affect performance.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.