추천 제품
나사산 크기
60 mm
제조업체/상표
4513/60M
SciLabware
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- PBT cap with PTFE faced cap liner
- Withstands hot air sterilisation up to 180 °C
- Autoclavable
- Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
기타 정보
Insert Only
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.