material
light blue
polypropylene
제조업체/상표
4506/32D
SciLabware
나사산
32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
- Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
- Autoclavable up to 140 deg. C
특징 및 장점
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
- Autoclavable up to 140 °C
- Available in choice of 4 colours for easy identification of samples
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.