주요 문서
SLW3730/06
Pyrex® Filter funnel with sintered glass disc
20 mL, bowl I.D. 65 mm, porosity grade 3
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3730/06
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
3730/06
SciLabware
보울 I.D.
65 mm
용량
20 mL
20 mL
스템 O.D. × 길이
8 mm × 75 mm
공극 크기
grade 3 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Sintered disc manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Available in a choice of porosities
For the filtration of solutions:
  • No requirement for filter paper
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)