material
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
조인트
joint ST/NS cone29/32
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 2180/10M
깔때기 직경
134 mm
스톱콕(stopcock) 보어
4.0 mm
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
특징 및 장점
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- With interchangeable PTFE stopcock key
- Supplied with both glass and polyethylene stoppers
- The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.