주요 문서
SLW2190/10M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
2000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2190/10M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
conical
조인트
joint stopper29/32
제조업체/상표
2190/10M
SciLabware
용량
2000 mL
2000 mL
스톱콕(stopcock) 보어
6.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)