주요 문서
SLW1680/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
plain, conical base, 15 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1680/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical base
제조업체/상표
1680/02M
SciLabware
경부 I.D.
17 mm
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for contamination-free performance
  • Conical shape with rim
  • Can be centrifuged up to 3000 RCF values
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)