주요 문서
SLW1660/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 10 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1660/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
round base
제조업체/상표
1660/02M
SciLabware
길이
90 mm
O.D.
16 mm
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)