주요 문서
SLW1628/18M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 25 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1628/18M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
조인트
joint stopper19/26
무균
non-sterile
특징
graduated
graduations
Push fit
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1628/18M
O.D. × L
22 mm × 150 mm
용량
25 mL
25 mL
튜브 직경
22 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)