material
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
무균
non-sterile
특징
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 114524
용량
30 mL
직경 × 길이
19 mm × 220 mm
피팅
(NS 14/23)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduation of approx. volume and inscriptions in high contrast white enamel. Wall thickness approx. 1.2 mm.
특징 및 장점
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.