조인트
joint flange24/29
joint: 24/29
포장
pkg of 1
제조업체/상표
1593/04D
SciLabware
플렌지 크기
170 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass vacuum desiccator - spare/replacement cover
- Designed for use under vacuum
- Sturdy construction in borosilicate glass
- Ground glass flanges
- Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
특징 및 장점
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Sturdy construction designed for use under vacuum
- Ground glass flanges
- Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
- Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
- Plates are positioned on an internal ledge within the base
- Accessory metal perforated plate and Rotaflo® glass/PTFE stopcock available and should be ordered separately
- Complete desiccators consist of a base and cover.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.