주요 문서
SLW1569/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
5000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1569/16D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
조인트
joint side arm29/32
joint stopper45/40
제조업체/상표
1569/16D
SciLabware
높이
333 mm , with stopper
본체 지경
181 mm
용량
5000 mL
5000 mL
경부 I.D.
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
특징 및 장점
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket ST size 29/32 to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
  • Compatible with stopcocks 1568/04M or 1571/02M
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)