주요 문서
CLS12201L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 1000 mL
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap: no
제조업체/상표
Corning 1220-1L
용량
1000 mL
직경 × 높이
110 mm × 200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)