조인트
cone joint 29/32
제조업체/상표
1568/04M
SciLabware
길이
53 mm
보어(bore)
3 mm , key
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- For use with Aspirator bottles SLW1541: and SLW1569:
- Type 1568/04M with Rotaflo PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
특징 및 장점
- For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
- Type 1568/04M with Rotaflo® PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
- Type 1571/02M with traditional glass key
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.