주요 문서
SLW1170/04SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1170/04SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck35 mm I.D.
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1170/04SC
높이
155 mm
본체 지경
85 mm
용량
250 mL
경부 I.D.
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 6556 and DIN 12476
  • Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)