material
Pyrex flask
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck35 mm I.D.
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1170/04M
높이
155 mm
본체 지경
85 mm
용량
250 mL
경부 I.D.
35 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 6556
- Büchner type flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
특징 및 장점
- Complies with ISO 6556
- Filtering flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- 3000 and 5000ml flasks are supplementary to ISO range.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.