주요 문서
SLW1140/02M
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 50 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1140/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
조인트
joint neckWIDE-MOUTH
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
with printed trace code
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1140/02M
높이
85 mm
본체 O.D.
48 mm
용량
50 mL
경부 I.D.
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)