material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
Joints neck (18)
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
printed trace code
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1130/02M
높이
85 mm
본체 O.D.
51 mm
용량
50 mL
경부 I.D.
18 mm
피팅
narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
특징 및 장점
- Complies with DIN ISO 1773
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from PYREX® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- 5, 10, 125, 150, 200, 300 and 5000 ml flasks are supplementary to the ISO range. 125 ml flask comforms to ASTM E1404 - 94.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.