material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
joint neck29/32
joint: 29/32
설명
ground joint
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1132/15
용량
250 mL
직경
85 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
특징 및 장점
- Complies with ISO 1773 and 4797
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Easy-to-read white enamel marking spot and graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents
- N.B. Conical shape flasks are not suitable for use under vacuum, unless specifically engineered to do so.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.