포장
pkg of 10
제조업체/상표
1060/21D
SciLabware
공칭 직경
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Watch glasses
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
특징 및 장점
- Complies with DIN 12341
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Heat resistant
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.