분석
≥97%
SMILES string
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
InChI key
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.