주요 문서
SIK7736-10
Sigma-Aldrich
N,N′-Piperazinebis(methylenephosphonic acid) - PMP
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H16N2O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
274.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥97%
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CN1CCN(CC1)C[P](=O)(O)O
InChI key
FAXRDTPTCXSAGH-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)