주요 문서
SIK2110-10
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H22O8
CAS Number:
Molecular Weight:
558.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥97%
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)c2c(cc(c(c2)c5ccc(cc5)C(=O)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c3ccc(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
InChI key
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)